Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
05-623
Sigma-Aldrich
抗RNAポリメラーゼII抗体、クローンCTD4H8
clone CTD4H8, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-NEDHIB, Anti-POLR2, Anti-POLRA, Anti-RPB1, Anti-RPBh1, Anti-RPO2, Anti-RPOL2, Anti-RpIILS, Anti-hRPB220, Anti-hsRPB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CTD4H8, monoclonal
交差性
Saccharomyces cerevisiae, human, mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μg
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2A(20020)
rat ... Polr2A(363633)
詳細
RNAポリメラーゼII(Pol II)は、タンパク質をコードする遺伝子の転写を担うマルチサブユニット酵素です。転写を開始するには、活性化因子およびクロマチンリモデリング因子による誘導を介して、完全な転写機構がプロモーターに動員される必要があります。Pol IIは、10~14個のサブユニットを協調させることができます。この複合体は、遺伝子のプロモーター領域、さまざまなエレメント、および転写因子と相互作用します。このポリメラーゼのDNA結合ドメインは、TFIIBが巻き戻しと転写のためにDNAを配向させる溝です。
特異性
この抗体は、リン酸化および非リン酸化RNAポリメラーゼIIを認識します。
免疫原
RNAポリメラーゼIIのカルボキシル末端ドメインに対応するYSPT[pS]PSの10回リピートを含むペプチド。
アプリケーション
抗RNAポリメラーゼII抗体、クローンCTD4H8は、RNAポリメラーゼII検出用の高品質のマウスモノクローナル抗体であり、40本以上引用されて文献発表されており、ChIPおよびWBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子
研究サブカテゴリー
転写因子
品質
HeLa核抽出においてウェスタンブロッティングにより日常的に評価済み。
ウェスタンブロッティング:
0.05-1 μg/mLで使用、HeLa核抽出物中のRNAポリメラーゼIIを検出できます。0.1-2 μg/mLで使用、3T3核抽出物中のRNAポリメラーゼIIを検出できます。
ターゲットの説明
210-220 kDa
物理的形状
グリセロールを30%まで添加する前の、0.1Mトリス-グリシン、pH 7.4、0.15 M NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスIgG1
フォーマット:精製
プロテインGクロマトグラフィー
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取り扱いの推奨事項:
受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。注記:冷凍庫の温度が -20°Cより低い温度に変動すると、グリセロール含有溶液が保存中に凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
A431核抽出物。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-623:
05-623-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intragenic transcription of a noncoding RNA modulates expression of ASP3 in budding yeast.
Huang, YC; Chen, HT; Teng, SC
RNA null
Inhibition of activator protein-1 by sulforaphane involves interaction with cysteine in the cFos DNA-binding domain: implications for chemoprevention of UVB-induced skin cancer.
Dickinson, SE; Melton, TF; Olson, ER; Zhang, J; Saboda, K; Bowden, GT
Cancer Research null
M Patturajan et al.
The Journal of biological chemistry, 274(39), 27823-27828 (1999-09-17)
Monoclonal antibodies that recognize specific carboxyl-terminal domain (CTD) phosphoepitopes were used to examine CTD phosphorylation in yeast cells lacking carboxyl-terminal domain kinase I (CTDK-I). We show that deletion of the kinase subunit CTK1 results in an increase in phosphorylation of
Zfp143 regulates Nanog through modulation of Oct4 binding.
Xi Chen, Fang Fang, Yih-Cherng Liou, Huck-Hui Ng, Xi Chen, Fang Fang, Yih-Cherng Liou, Huck-Hui Ng
Stem Cells null
Correlation of dysfunction of nonmuscle myosin IIA with increased induction of Cyp1a1 in Hepa-1 cells.
Ebina M, Shibazaki M, Kudo K, Kasai S, Kikuchi H
Biochimica et Biophysica Acta null