安全性情報
04-1571
Sigma-Aldrich
抗RNAポリメラーゼIIサブユニットB1(リン酸化CTD Ser-2)抗体、クローン3E10
clone 3E10, from rat
別名:
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E10, monoclonal
交差性
mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer2)
遺伝子情報
human ... POLR2B(5431)
詳細
RNAポリメラーゼIIサブユニットB1(RPB1)は、RNAポリメラーゼII複合体の最大のサブユニットです。RNAポリメラーゼIIは、4つのリボヌクレオシド三リン酸を基質として用いて、真核生物DNAのRNAへの転写をホロ酵素として触媒します。RBP1サブユニットは、その他のポリメラーゼサブユニットと連携して中央に大きな割れ目を形成し、酵素の活性部位、DNAテンプレート、および新生RNA転写物の間の接触を維持します。このサブユニットには、タンデムヘプタペプチドリピートで構成されるカルボキシ末端領域(CTD)も含まれます。リン酸化反応は、RNAポリメラーゼIIβサブユニットを活性化することにより、開始、延長、終了およびmRNA過程を調節する追加サブユニットに対する重合プラットフォームとしての機能を果たせるようにします。活発に転写しているRNAポリメラーゼでは、ヘプタペプチドリピートの‘Ser-2’および‘Ser-5’がリン酸化します。Ser-7は、プロモーター領域で転写が始まる前にリン酸化します。
特異性
この抗体は、Ser2でリン酸化するとRNAポリメラーゼIIサブユニットB1 CTDを認識します。
免疫原
Ser2でリン酸化したヒトRNAポリメラーゼサブユニットB1 CTDに相当するオボアルブミン結合直鎖ペプチド。
エピトープ:Ser2
アプリケーション
クロマチン免疫沈降: 独立した研究所において、ChIPにこの抗体を使用しています。(Chapman, R., et al. (2007).Science.318(5857):1780 -1782.)。
抗RNAポリメラーゼ IIサブユニットB1(リン酸化CTD Ser-2)抗体、クローン3E10は、RNAポリメラーゼIIサブユニットB1(リン酸化CTD Ser-2)検出用のラットモノクローナル抗体であり、WB、ELISAで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティックスおよび核機能
エピジェネティックスおよび核機能
研究サブカテゴリー
転写因子
RNA代謝およびタンパク質結合
品質
γ-PPase未処理および処理済みNIH/3T3細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLの本抗体は、10 µgのγ-PPase未処理および処理済みNIH/3T3細胞ライセートでRNAポリメラーゼII CTDを検出できます。
ターゲットの説明
約220 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製ラットモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
γ-プロテインホスファターゼ(γ-Ppase)未処理および処理済みNIH/3T3細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-1571:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Julius Dürr et al.
Nucleic acids research, 42(7), 4332-4347 (2014-02-06)
The heterodimeric complex SPT4/SPT5 is a transcript elongation factor (TEF) that directly interacts with RNA polymerase II (RNAPII) to regulate messenger RNA synthesis in the chromatin context. We provide biochemical evidence that in Arabidopsis, SPT4 occurs in a complex with
Fei Xavier Chen et al.
Cell, 162(5), 1003-1015 (2015-08-19)
The control of promoter-proximal pausing and the release of RNA polymerase II (Pol II) is a widely used mechanism for regulating gene expression in metazoans, especially for genes that respond to environmental and developmental cues. Here, we identify that Pol-II-associated
H2B ubiquitylation modulates spliceosome assembly and function in budding yeast.
Herissant, L; Moehle, EA; Bertaccini, D; Van Dorsselaer, A; Schaeffer-Reiss, C; Guthrie et al.
Biology of the Cell null
Abundance and distribution of RNA polymerase II in Arabidopsis interphase nuclei.
Schubert, V; Weisshart, K
Journal of Experimental Botany null
Sophiya Karki et al.
Cell reports, 24(9), 2443-2456 (2018-08-30)
Expression of vast repertoires of antigen receptors by lymphocytes, with each cell expressing a single receptor, requires stochastic activation of individual variable (V) genes for transcription and recombination. How this occurs remains unknown. Using single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) and allelic variation