PLA0127
Rabbit anti-RNA Polymerase II Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
220kDa, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, POLR2, POLRA, RNA polymerase II 220 kd subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, hRPB220, hsRPB1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
交差性
human, mouse
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg
western blot: 1:1,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_000928.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RNA Polymerase II(5430)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0127-100UL:
PLA0127-100UL-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)