安全性情報
04-1570
Sigma-Aldrich
抗RNAポリメラーゼIIサブユニットB1(ホスホ-CTD Ser-7)抗体、クローン4E12
clone 4E12, from rat
別名:
DNA-directed RNA polymerase II A, DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1, RNA-directed RNA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E12, monoclonal
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer7)
遺伝子情報
human ... POLR2B(5431)
詳細
RNAポリメラーゼIIサブユニットB1(RPB1)は、RNAポリメラーゼII複合体の最大のサブユニットです。RNAポリメラーゼIIは、4つのリボヌクレオシド三リン酸を基質として用いて、真核生物DNAのRNAへの転写をホロ酵素として触媒します。RBP1サブユニットは、その他のポリメラーゼサブユニットと連携して中央に大きな割れ目を形成し、酵素の活性部位、DNAテンプレート、および新生RNA転写物の間の接触を維持します。このサブユニットには、タンデムヘプタペプチドリピートで構成されるカルボキシ末端領域(CTD)も含まれます。リン酸化反応は、RNAポリメラーゼIIβサブユニットを活性化することにより、開始、延長、終了およびmRNA過程を調節する追加サブユニットに対する重合プラットフォームとしての機能を果たせるようにします。活発に転写しているRNAポリメラーゼでは、ヘプタペプチドリピートの‘Ser-2’および‘Ser-5’がリン酸化します。Ser-7は、プロモーター領域で転写が始まる前にリン酸化します。
特異性
この抗体は、Ser7でリン酸化するとCTDでRNAポリメラーゼIIサブユニットB1を認識します。
免疫原
Ser7でリン酸化したヒトRNAポリメラーゼサブユニットB1 CTDに相当するオボアルブミン結合直鎖ペプチド。
エピトープ:Ser7
アプリケーション
クロマチン免疫沈降: 独立した研究所において、ChIPにこの抗体を使用しています。(Chapman, R., et al. (2007).Science.318(5857):1780 -1782.)。
抗RNAポリメラーゼ IIサブユニットB1(リン酸化CTD Ser-7)抗体、クローン4E12は、RNAポリメラーゼIIサブユニットB1(リン酸化CTD Ser-7)検出用のラットモノクローナル抗体であり、WB、ELISAで検証されています。
研究のカテゴリ
エピジェネティックスおよび核機能
エピジェネティックスおよび核機能
研究サブカテゴリー
転写因子
RNA代謝およびタンパク質結合
品質
γ-PPase未処理および処理済みNIH/3T3細胞ライセートでウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.25 µg/mLの本抗体は、10 µgのγ-PPase未処理および処理済みNIH/3T3細胞ライセートでRNAポリメラーゼII CTDを検出できます。
ターゲットの説明
約220 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製ラットモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
γ-プロテインホスファターゼ(γ-Ppase)未処理および処理済みNIH/3T3細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-1570:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amanda Balboni Iniguez et al.
Cancer cell, 33(2), 202-216 (2018-01-24)
Many cancer types are driven by oncogenic transcription factors that have been difficult to drug. Transcriptional inhibitors, however, may offer inroads into targeting these cancers. Through chemical genomics screening, we identified that Ewing sarcoma is a disease with preferential sensitivity
Emily Brookes et al.
Cell stem cell, 10(2), 157-170 (2012-02-07)
Polycomb repressor complexes (PRCs) are important chromatin modifiers fundamentally implicated in pluripotency and cancer. Polycomb silencing in embryonic stem cells (ESCs) can be accompanied by active chromatin and primed RNA polymerase II (RNAPII), but the relationship between PRCs and RNAPII
Huishan Zeng et al.
Cell death & disease, 12(11), 1048-1048 (2021-11-07)
Metastasis is one of most lethal causes that confer a poor prognosis of patients with esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), whereas there is no available target drug for metastatic ESCC currently. In this study, we aimed to determine whether the
Kaiwei Liang et al.
Molecular and cellular biology, 35(6), 928-938 (2015-01-07)
Cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) and CDK12 have each been demonstrated to phosphorylate the RNA polymerase II C-terminal domain (CTD) at serine 2 of the heptad repeat, both in vitro and in vivo. CDK9, as part of P-TEFb and the super
Mei Zeng et al.
eLife, 7 (2018-11-14)
High-grade serous ovarian cancer is characterized by extensive copy number alterations, among which the amplification of MYC oncogene occurs in nearly half of tumors. We demonstrate that ovarian cancer cells highly depend on MYC for maintaining their oncogenic growth, indicating