安全性情報
CS1040
Sigma-Aldrich
SIRT1 アッセイキット
sufficient for 100 assays
別名:
SIRT1 活性アッセイ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 assays
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SIRT1(23411)
関連するカテゴリー
詳細
SIRT1アッセイキットには、精製SIRT1活性の測定および阻害物質/活性化物質のスクリーニングに必要なすべての試薬が含まれています。
このアッセイは、2段階酵素的反応に基づいています。第1段階は、アセチル化リジン側鎖を含む基質のSIRT1による脱アセチル化です。第2段階は、展開溶液により脱アセチル化された基質の切断と、高蛍光基の遊離です。蛍光測定値は、サンプル中の酵素の脱アセチル化活性と比例します。
アプリケーション
SIRT1アッセイキットは、間葉系幹細胞(MSC)、ヒト網膜内皮細胞(HREC)およびヒト神経芽細胞腫SH-SY5Y細胞におけるSirt1脱アセチル化活性の測定に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
サーチュイン(Sir2)は、NAD+の切断およびタンパク質基質の脱アセチル化と緊密に関連する、NAD+依存性ヒストン/タンパク質デアセチラーゼの進化的に保存されたファミリーです。反応生成物は、ニコチンアミド、脱アセチル化生成物、および新規代謝物である2′-O-アセチル-ADP-リボースです。このファミリー内のタンパク質は、このファミリーから最初に発見されたタンパク質、Sir2(Silent Information Regulator 2)にちなんで命名されています。遺伝子サイレンシングに加えて、サーチュインタンパク質は、細胞周期調節および脂肪酸代謝など他のプロセスで重要です。SIRT1はSir2のヒトホモログであり、これまでに最も研究されています。SIRT1は、p53依存プロセス、転写制御、筋肉分化、脂肪生成、および軸索変性からの保護を仲介します。また、SIRT1は、初期胚形成、神経発生、および心臓発生にも関与しています。
特徴および利点
本キットには、精製されたSIRT1活性の迅速かつ簡単な測定と阻害剤/活性化剤のスクリーニングに必要なすべての試薬が含まれています。さらに、キットには阻害剤(ニコチンアミド)および活性化剤(レスベラトロール)がそれぞれ陰性対照および陽性対照として含まれています。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • SIRT1 Substrate (Fluorometric) 100 μL
  • Developer Solution 1.5 mL
  • S8446SIRT1 human, recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution 150 μgSDS
  • NAD+ Solution 1 mL
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Haiyan Chu et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 58(1), 28-39 (2017-08-12)
Pulmonary fibrosis is the leading cause of death in systemic sclerosis (SSc). Sirtuin1 (SIRT1) is a deacetylase with known antiinflammatory and antifibrotic activity in the liver, kidney, and skin. The role of SIRT1 in SSc-related pulmonary fibrosis is unknown. In
Flávia Gerelli Ghiraldini et al.
Molecular biology of the cell, 24(15), 2467-2476 (2013-06-14)
Hyperglycemia, like aging, induces chromatin remodeling in mouse hepatocytes in comparison to normoglycemia and younger age, respectively. Changes in glucose metabolism also affect the action and expression of sirtuins, promoting changes in chromatin conformation and dynamics. Here we investigate the
Kai Le et al.
International immunopharmacology, 75, 105779-105779 (2019-07-31)
Neonatal hypoxic-ischemic brain injury (HIBI) is a knotty disease that lacks appropriate treatment. Inflammation is an important contributor to brain damage, and microglia are responsible for eliciting early and pronounced inflammatory reactions in the immature brain after hypoxic-ischemic (HI) insult.
Yue Liu et al.
The Journal of experimental medicine, 213(11), 2473-2488 (2016-11-05)
Abdominal aortic aneurysm (AAA), characterized by a localized dilation of the abdominal aorta, is a life-threatening vascular pathology. Because of the current lack of effective treatment for AAA rupture, prevention is of prime importance for AAA management. Calorie restriction (CR)
Jun Zhang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1861(7), 1715-1728 (2017-03-17)
Myocardial fibrosis contributes to cardiac dysfunction. Astaxanthin (AST), a member of the carotenoid family, is a well-known antioxidant, but its effect on and underlying mechanisms in myocardial fibrosis are poorly understood. In vivo, myocardial fibrosis and cardiac dysfunction were induced