安全性情報
SML0744
Sigma-Aldrich
LDN-27219
≥98% (HPLC)
別名:
2-[(3,4-Dihydro-4-oxo-3,5-diphenylthieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl)thio]-acetic acid hydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16N4O2S2
CAS番号:
分子量:
408.50
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[s]1c2nc([n]([c](c2c(c1)c4ccccc4)=O)c3ccccc3)SCC(=O)NN
InChI
1S/C20H16N4O2S2/c21-23-16(25)12-28-20-22-18-17(15(11-27-18)13-7-3-1-4-8-13)19(26)24(20)14-9-5-2-6-10-14/h1-11H,12,21H2,(H,23,25)
InChI Key
WLBUICQBNZXIDJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
LDN-27219 is a revesible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2) that binds to the GTP binidng site of the enzyme and inhbits activity with and IC50 of 600 nM.
LDN-27219 is a revesible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2).
LDN-27219 is a thieno[2,3-d]pyrimidine-4-one-acylhydrazide derivative. Closed conformation of TG2 induced by LDN-27219 can be a potential therapeutic strategy for age-related vascular dysfunction and lowering blood pressure.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0744-5MG:
SML0744-BULK:
SML0744-VAR:
SML0744-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)