Merck
GLN1
Sigma-Aldrich
グルタミン・グルタミン酸定量キット
別名:
L-glutamine enzymatic quantification kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
使用法
 kit sufficient for 50 tests
包装
pkg of 1 kit
保管条件
dry at room temperature
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
λmax
340 nm
アプリケーション
cell analysis
detection
保管温度
2-8°C
アプリケーション
NADからNADHへの還元を介したL-グルタミンおよびL-グルタミン酸の酵素的測定では、339 nmで分光光度計により測定します。
このキットの検出範囲は次の通りです。L-グルタミン酸については0.056~0.56 mM。L-グルタミンについては0.14~1.4 mM。
グルタミン・グルタミン酸定量キットは、次のサンプル中のL-グルタミンの濃度を測定するために使用されています。
  • 最少基本培地(MEM)。
  • 上清。
  • 血漿。
生物化学的/生理学的作用
グルタミン・グルタミン酸定量キットは、L-グルタミンを酵素的脱アミノ化するか、L-グルタミン酸を脱水素化し、NAD+をNADHに変換することで、L-グルタミンまたはL-グルタミン酸を分光光度法で測定するように設計されています。このキットは、液体調製物中のL-グルタミンまたはL-グルタミン酸の分光光度測定に使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Tianyu Han et al.
Cell research, 28(6), 655-669 (2018-03-09)
Glutamine metabolism plays an important role in cancer development and progression. Glutaminase C (GAC), the first enzyme in glutaminolysis, has emerged as an important target for cancer therapy and many studies have focused on the mechanism of enhanced GAC expression
Yingchao Lin et al.
BMC plant biology, 17(1), 247-247 (2017-12-21)
The trehalose (Tre) pathway has strong effects on growth and development in plants through regulation of carbon metabolism. Altering either Tre or trehalose 6-phosphate (T6P) can improve growth and productivity of plants as observed under different water availability. As yet
Expansion of human mesenchymal stromal cells on microcarriers: growth and metabolism
Schop D, et al.
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 4(2), 131-140 (2010)
Maryvonne Ardourel et al.
Nutrients, 13(9) (2021-09-29)
To prevent ocular pathologies, new generation of dietary supplements have been commercially available. They consist of nutritional supplement mixing components known to provide antioxidative properties, such as unsaturated fatty acid, resveratrol or flavonoids. However, to date, only one preclinical study
I Made Adi Parmana et al.
Vascular health and risk management, 18, 219-231 (2022-04-13)
Myocardial injury due to on-pump coronary artery bypass grafting (CABG) in patients with low ejection fraction (EF) is associated with poor outcomes. This study determines whether intravenous glutamine could protect the myocardium during on-pump CABG in patients with low EF.
資料
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.