安全性情報
MAK541
Sigma-Aldrich
α-Ketoglutarate Quantitation Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
別名:
α-Ketoglutarate Assay Kit, Alpha-Ketoglutarate Quantification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116104
NACRES:
NA.25
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Alpha-ketoglutarate (α-ketoglutarate) is a key molecule in the Krebs cycle determining the overall rate of the citric acid cycle of the organism. As a precursor of glutamate and glutamine, α-ketoglutarate is a central metabolic fuel for cells of the gastrointestinal tract as well. It can decrease protein catabolism and increase protein synthesis to enhance bone tissue formation in the skeletal muscles and can be used in clinical applications. Alpha-ketoglutarate is used for kidney disease; intestinal and stomach disorders, including bacterial infections; liver problems; cataracts; and recurring yeast infections. It is also used for improving the way kidney patients receiving hemodialysis treatments process protein.
適合性
The α-Ketoglutarate Quantitation Kit offers a sensitive colorimetric assay for quantifying α-ketoglutarate in biological samples.
原理
This assay utilizes an enzyme coupled reaction that releases hydrogen peroxide, which can be detected by the peroxidase substrate at an absorbance of 570 nm.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)