安全性情報
MAK493
Sigma-Aldrich
Isocitrate Dehydrogenase (IDH) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
colorimetric
関連疾患
hematological disorder; cancer
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Isocitrate dehydrogenase (IDH) is an enzyme which catalyzes the interconversion of isocitrate and α-ketoglutarate. There are three IDH isoforms: IDH3 uses the cofactor NAD+ and catalyzes the third step in the citric acid cycle, while IDH1 and IDH2 use the cofactor NADP+ and catalyze the same reaction outside the citric acid cycle. This kit measures the activity of the IDH1 and IDH2 isoforms. Mutations in IDH1 and IDH2 have been linked with various brain tumors and acute myeloid leukemia.
特徴および利点
  • Linear detection range 0.1 to 100 U/L for 30 minute reaction.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for IDH activity determination in biological samples (e.g. plasma, serum, tissue and culture media.)
原理
The Isocitrate Dehydrogenase (IDH) Assay Kit is a non-radioactive, colorimetric IDH assay based on the reduction of the tetrazolium salt MTT in a NADPH-coupled enzymatic reaction to a reduced form of MTT, which exhibits an absorption maximum at 565 nm. The increase in absorbance at 565 nm is directly proportional to the enzyme activity.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)