おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IDH1(3417) , IDH2(3418) , IDH3B(3420) , IDH3G(3421)
mouse ... IDH1(15926) , IDH2(269951) , IDH3B(170718) , IDH3G(15929)
rat ... IDH1(24479) , IDH2(361596) , IDH3B(94173) , IDH3G(25179)
詳細
アプリケーション
特徴および利点
適合性
原理
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
プロトコル
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)