詳細
Alcohol dehydrogenase (ADH) is an oxidoreductase which catalyzes the interconversion of alcohols and aldehydes or ketones. ADH is important in humans and other organisms for the break down of alcohols which may otherwise be toxic. In yeast and some bacteria, ADHs catalyze the opposite reaction and produce alcohol as part of fermentation.
特徴および利点
- Linear detection range: 0.4 to 80 U/L for 30 minute reaction. Detection Limit of 0.1 U/L for 120 minute reaction.
- Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
The kit is suitable for alcohol dehydrogenase activity determination in biological samples (e.g. plasma, serum, urine, tissue and culture media.)
原理
The non-radioactive, colorimetric Alcohol Dehydrogenase (ADH) Assay Kit is based on the reduction of the tetrazolium salt MTT in a NADH coupled enzymatic reaction to a reduced form of MTT which exhibits an absorption maximum at 565 nm. The increase in absorbance at 565 nm is directly proportional to the enzyme activity.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)