Merck
MAK015
Sigma-Aldrich
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ活性アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
G-6-PD 活性アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer; hematological disorder
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... H6PD(9563)
mouse ... H6PD(100198)
rat ... H6PD(298655)
詳細
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PDH)は、ペントースリン酸経路(PPP)の最初の律速段階であるグルコース-6-リン酸の6-ホスホグルコノ-δ-ラクトンへの変換を触媒します。補酵素であるニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADPH)の維持とペントース糖の産生に重要なPPP経路。生成されたNADPHは、GSHの再生による酸化還元制御と、脂肪酸生合成の還元当量をもたらすために重要です。G6PDHの欠乏により、人は非免疫性の溶血性貧血になりやすくなります。
アプリケーション
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼアッセイキットは、グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PDH)活性の測定およびPDH(ピルビン酸デヒドロゲナーゼ)の測定に使用されています。
適合性
様々な組織や細胞におけるグルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PDH)活性の測定に適しています。
原理
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼアッセイキットでは、グルコース-6-リン酸が酸化されて、比色(450 nm)アッセイによって特異的に検出される産物が生成します。G6PDHアッセイキットを使用すれば、ウェルあたり0.04 mUという低いG6PDH活性を検出できます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Nuclear Heme Oxygenase-1 (HO-1) Modulates Subcellular Distribution and Activation of Nrf2, Impacting Metabolic and Anti-oxidant Defenses.
Chhanda B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M114 (2014)
Redox Regulation of Cell Survival.
Dunyaporn T, et al.
Antioxidants & Redox Signaling, 10(8), 1343-1374 (2008)
Signaling Transduction and Metabolomics
Ronald H, et al.
Hematology (2018)
Living with Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency
Devi A S, et al.
Journal of nursing science and practice., 6(1) (2016)
Rapid Elevation in CMPF May Act As a Tipping Point in Diabetes Development
Ying L, et al.
Cell Reports, 14(12), 2889-2900 (2016)
資料
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.