由来生物
yeast
品質水準
フォーム
suspension
比活性
~350 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate.)
包装
pkg of 1 mL (5 mg/ml)
メーカー/製品名
Roche
濃度
≥0.1-1.0 % (w/w)
テクニック
activity assay: suitable
色
white to yellowish
最適pH
9.2
溶解性
water: miscible
適合性
suitable for UV spectrophotometry and general use
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
6-PGDH <0.0100%
CK <0.00100%
GR <0.0100%
HK <0.0100%
PGI <0.00200%
PGluM <0.0100%
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
関連するカテゴリー
詳細
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6P DH)の二量体には活性がありますが、単量体および四量体は不活性です。NADP+およびNADPHが低レベルまたは通常の条件下では、酵素は四量体と二量体の平衡として存在しますが、NADP+およびNADPHが高レベルの条件では、平衡は不活性な四量体にシフトします。
アプリケーション
NADPHの補助因子再循環システムの構成要素。
生物化学的/生理学的作用
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6P-DH)は、ペントースリン酸経路に関与しています。グルコース-6-リン酸(G6P)からグルコノラクトン-6-リン酸への酸化を触媒すると同時に、NADP+に水素を受け入れてNADPHを形成します。それにより、細胞内のNADPHレベルを維持します。
規格
不純物:<0.001% CK、<0.01% GR、HK、6-PGDH、およびPGluM、<0.002% PGI、<0.002% PGI
グルコース-6-リン酸を基質として+25℃で約350 U/mg
物理的形状
3.2 M硫酸アンモニウム溶液中懸濁液、pH約6
調製ノート
アクチベーター:Mg2+(5~10 mM)
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
この製品を見ている人はこちらもチェック
Matthew G S Norris et al.
Biochemical and biophysical research communications, 405(3), 388-392 (2011-01-18)
Enzyme kinetic parameters for rate equations are vital in metabolic network simulation, a major part of systems biology research efforts. Measurements of Michaelis-Menten kinetic parameters Km and Kcat have been performed for enzymes glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6P DH) under crowded conditions
Neal J Dawson et al.
eLife, 9 (2020-07-31)
High-altitude environments require that animals meet the metabolic O2 demands for locomotion and thermogenesis in O2-thin air, but the degree to which convergent metabolic changes have arisen across independent high-altitude lineages or the speed at which such changes arise is