Merck
G2267
Sigma-Aldrich
グリセルアルデヒド 3-リン酸デヒドロゲナーゼ ウサギ筋肉由来
lyophilized powder, ≥75 units/mg protein
別名:
D-グリセルアルデヒド 3-リン酸:NAD+オキシドレダクターゼ(リン酸化), GAPDH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
rabbit muscle
品質水準
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥75 units/mg protein
組成
Protein, ≥80% biuret
その他の活性
3-Phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%
lactic dehydrogenase, myokinase, and pyruvate kinase ≤0.01%
triosephosphate isomerase ≤0.1%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)は、多機能性タンパク質です。基本的には糖分解酵素と呼ばれています。
アプリケーション
ウサギ筋肉由来のグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼは以下の用途に使用されています:
  • グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)活性アッセイの測定のため
  • マウスから収集した実験サンプルでGAPDH活性を分析するための線形標準曲線を生成するため
  • 抗凝集アッセイのため
  • 精製GAPDH試験のため
生物化学的/生理学的作用
グリセルアルデヒド-3-りん酸デヒドロゲナーゼは、解糖作用の一部としてグリセルアルデヒド-3-りん酸から1,3-ビスホスホグリセリン酸への変換を触媒します。アポトーシス誘導、転写活性化およびERからゴルジ小胞<<<18,New>>>へのシャトリングに役割を果たすことも示されました。
グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼは、糖化経路の一環として、グリセルアルデヒド-3-リン酸の変換反応を触媒して、D-グリセリン酸-1,3-ビスリン酸を生成します。
単位の定義
1ユニットは、3-ホスホグリセリン酸ホスホキナーゼとの共役系において、pH 7.6、25°C、1分間で、1.0 μmolの3-ホスホグリセリン酸をD-グリセルアルデヒド3-リン酸へと還元する酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(クエン酸バッファ-塩を含有)
インヒビター
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2267-BULK:
G2267-5KU:
G2267-EW:
G2267-1KU:
G2267-10KU:
G2267-500UN:
G2267-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Role of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) in DNA repair
Kosova A A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 82(6), 643-654 (2017)
Paradoxical inhibition of glycolysis by pioglitazone opposes the mitochondriopathy caused by AIF deficiency
Benit P, et al.
EBioMedicine, 17, 75-87 (2017)
Poly ADP-Ribose Polymerase Inhibition Ameliorates Hind Limb Ischemia Reperfusion Injury in a Murine Model of Type 2 Diabetes
Long C A, et al.
Annals of Surgery, 258(6) (2013)
The C-terminal domain of Escherichia coli trigger factor represents the central module of its chaperone activity
Merz F, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(42), 31963-31971 (2006)
Oligomerization of a molecular chaperone modulates its activity
Saio T, et al.
eLife, 7(6), e35731-e35731 (2018)
資料
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.