Merck
MAK438
Sigma-Aldrich
Glutamine Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
Glutamine Quantification Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
関連疾患
immunological diseases; cancer; gastrointestinal diseases
保管温度
−20°C
詳細
Glutamine is an amino acid synthesized in the muscle that plays major roles in protein synthesis, acid-base balance, anabolic processes and is utilized for cellular energy and as a carbon source. It is used in the treatment of injury, trauma, burns, and also as a supplement for muscle growth and post-surgery healing.
アプリケーション
The Glutamine Assay Kit may be used for:
  • Cancer Research
  • Immunological Research
  • Gastrointestinal Disease Research
特徴および利点
Broad Detection Range: Detect Glutamine levels accurately across a wide range, from 0.023 to 2 mM, using only 20 μL of sample in a 96-well plate setup, ensuring comprehensive analysis with minimal sample requirement.
Simplified Process: Experience a streamlined process with the addition of only a single working reagent and a room temperature reaction, reducing complexity and saving valuable time and effort.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
適合性
The kit is suitable for the quantitative determination of glutamine and evaluation of drug effects on glutamine metabolism in serum, plasma, urine, cells, tissue etc.
原理
Simple, direct and automation-ready procedures for measuring glutamine concentration are very desirable. The Glutamine Assay Kit is based on the hydrolysis of glutamine to glutamate and the colorimetric determination of the product. The intensity of the product color, measured at A565 nm, is proportional to the glutamine concentration in the sample.
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)