Merck
MAK538
Sigma-Aldrich
Ammonia Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
gastrointestinal diseases
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
Ammonia (NH3) or its ion form ammonium (NH4 +) is an important source of nitrogen for living systems. It is synthesized through amino acid metabolism and is toxic when present at high concentrations. In the liver, ammonia is converted to urea through the urea cycle. Elevated levels of ammonia in the blood (hyperammonemia) have been found in liver dysfunction (cirrhosis), while hypoammonemia has been associated with defects in the urea cycle enzymes (e.g. ornithine transcarbamylase).
特徴および利点
  • Linear detection range: 24 to 1000 µM
適合性
The kit is suitable for ammonia determination in biological samples (e.g. serum, plasma, urine, saliva, cell culture, etc).
原理
The Ammonia Assay Kit is designed to directly measure NH3 and NH4 +. In this assay, NADH is converted to NAD+ in the presence of NH3, ketoglutarate and glutamate dehydrogenase. The decrease in optical density at 340 nm or fluorescence intensity at λEx = 360 nm/λEm = 450 nm is directly proportionate to the NH3 concentration in the sample.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)