C0256
シチジン5′-ジホスホコリン ナトリウム塩 二水和物
~98%, from yeast, solid
別名:
CDP-コリン, CDP-コリン-Na, P′-[2-(トリメチルアンモニオ)エチル]エステル シチジン 5′-(三水素二リン酸)分子内塩一ナトリウム, シチコリンナトリウム
About This Item
おすすめの製品
由来生物
yeast
品質水準
アッセイ
~98%
フォーム
solid
色
white
溶解性
H2O: 100 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC1OC([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9?,11-,12-,13?;/m1./s1
InChI Key
YWAFNFGRBBBSPD-MBWJOHGMSA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0256-100MG:
C0256-VAR:
C0256-50MG:
C0256-BULK:
C0256-500MG:
C0256-25MG:
C0256-10MG:
C0256-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック