由来生物
synthetic
グレード
Sigma Grade
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1131-1G:
C1131-BULK:
C1131-VAR:
C1131-500MG:
C1131-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
ZIC-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.