Merck
P0378
Sigma-Aldrich
ホスホコリンクロリド カルシウム塩 四水和物
Sigma Grade
別名:
カルシウムホスホリルコリンクロリド, コリンクロリドホスファート カルシウム塩, コリンリン酸クロリド, ホスホリルコリンクロリド カルシウム塩, ホスホロコリンクロリド カルシウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CaO3POCH2CH2N(Cl)(CH3)3 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
329.73
Beilstein:
4835230
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
Sigma Grade
アッセイ
≥97% anhydrous basis (HCl, titration)
フォーム
powder
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
官能基
chloro
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.O.[Cl-].[Ca++].C[N+](C)(C)CCOP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H14NO4P.Ca.ClH.4H2O/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;;;;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H;4*1H2/q;+2;;;;;/p-2
InChI Key
JGULOZKZZMBGFX-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ホスホコリンクロリドカルシウム塩四水和物は以下に使用されています。
  • 抗ホスホリルコリン(PC)の精製
  • リン酸一エステルの加水分解
  • 過塩素酸(PCA)抽出を行うためのクレアチン、N-アセチルアスパラギン酸、およびホスホコリンの混液の調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0378-10MG:
P0378-25G:
P0378-5G:
P0378-BULK:
P0378-VAR:
P0378-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Erin D Lewis et al.
International journal of food sciences and nutrition, 66(7), 743-748 (2015-09-25)
Epidemiological studies identify meat as a major source of choline; however, the most comprehensive reference for food choline content, the United States Department of Agriculture (USDA) database for dietary choline, does not include values for meats of importance in some
Phosphorylcholine-dependent cross-reactivity between dental plaque bacteria and oxidized low-density lipoproteins
Schenkein HA, et al.
Infection and Immunity, 69(11), 6612-6617 (2001)
Recovery Correction Technique for NMR Spectroscopy of Perchloric Acid Extracts using DL-valine-2, 3-d2: Validation and Application to 5-Fluorouracil-induced Brain Damage
Nakagami R, et al.
Magnetic Resonance in Medical Sciences : MRMS : An Official Journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine, 13(3), 145-153 (2014)
Muhammad S Riaz et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1903-1903 (2018-09-28)
Mycobacterium tuberculosis, the causative agent of tuberculosis, is one of the leading causes of human deaths due to a single infectious agent. M. tuberculosis infection of the host initiates a local inflammatory response, resulting in the production of a range
Jeroen D Langereis et al.
Infection and immunity, 87(8) (2019-05-22)
Nontypeable Haemophilus influenzae (NTHi) colonizes the human upper respiratory tract without causing disease symptoms, but it is also a major cause of upper and lower respiratory tract infections in children and elderly, respectively. NTHi synthesizes various molecules to decorate its