由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
フォーム
powder
不純物
≤15% water
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H14N2O12P2.2Na.H2O/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(22-8)3-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI Key
RHBXRWOXLRCWIZ-LLWADOMFSA-L
アプリケーション
- 液体クロマトグラフィー質量分析(LC/MS)によるマウス腫瘍間質液中の代謝物量の定量化の標準物質として
- 液体クロマトグラフィー-高分解能質量分析(LC-HRMS)によるヌクレオチド分析のためのUDP標準物質として
- in vitroでE6.5網膜外植片を処理し、ウズラ胚性網膜へのミクログリア細胞の進入および伸長に対する作用を検討するため
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
94330-VAR:
94330-100MG:
94330-500MG:
94330-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック