Merck
T9375
Sigma-Aldrich
チミジン5′-二リン酸 ナトリウム塩
≥96% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O11P2 · xNa+
CAS番号:
分子量:
402.19 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥96% (HPLC)
形状
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
InChI Key
HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
チミジン5′-二リン酸ナトリウム塩は、ヌクレオシド一リン酸およびヌクレオチド二リン酸のリン酸化反応を直接モニタリングするためのオンライン手法の有効性を調べるための基質として使用されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T9375-5MG:4548173965628
T9375-VAR:
T9375-1G:
T9375-50MG:4548173965611
T9375-25MG:4548173965604
T9375-BULK:
T9375-250MG:
試験成績書(COA)