安全性情報
85432
Supelco
シリル化混合II(Horning)
for GC derivatization, LiChropur
別名:
1-(トリメチルシリル)イミダゾール/BSA/TMCS 3/3/2 (v/v/v), N,O-Bis(トリメチルシリル)アセトアミド/TMSIM/TMCS 3/3/2 (v/v/v)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.22
グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
品質水準
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C8H21NOSi2.C6H12N2Si.C3H9ClSi/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7;1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-5(2,3)4/h1-7H3;4-6H,1-3H3;1-3H3
InChI Key
QSBHIAMPMUWWFU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Learn more in the Product Information
構成
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole = 3:3:2 (v/v/v)
その他情報
One of the most powerful, general silylating mixture
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85432-10ML:
85432-VAR:
85432-1ML:
85432-10X1ML:
85432-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conversion of steroids to trimethylsilyl derivatives for gas phase analytical studies: reactions of silylating reagents.
E M Chambaz et al.
Analytical biochemistry, 30(1), 7-24 (1969-07-01)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs