Merck
85431
Supelco
シリル化混合品I(Sweeley法)
for GC derivatization, LiChropur
別名:
クロロトリメチルシラン – ヘキサメチルジシラザン混合物, Sylon HTP, ヘキサメチルジシラザン/クロロトリメチルシラン/ピリジン = 2:1:10 (v/v/v), HMDS + TMCS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
詳細
ready to use solution in pyridine (10 vol parts)
形状
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H19NSi2.C3H9ClSi/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-5(2,3)4/h2*7H,1-6H3;1-3H3
InChI Key
UCJNZOHHMSKSRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
構成
ヘキサメチルジシラザン:クロロトリメチルシラン:ピリジン = 2:1:10(v/v)
その他情報
ヒドロキシ化合物のシリル化に有用なシリル化混合物
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sylon is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85431-BULK:
85431-VAR:
85431-10ML:4548174014318
85431-1ML:
85431-10X1ML:4548173376455
85431-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Sweeley, C.C., et al.
Journal of the American Chemical Society, 85, 2497-2497 (1963)
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs