Merck
92718
Supelco
1-(Trimethylsilyl)imidazole - Pyridine mixture
for GC derivatization, LiChropur
別名:
Silylating mixture VII, TMSI+Pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
39151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
詳細
1:4 (v/v)
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.98 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccncc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2
InChI
1S/C6H12N2Si.C5H5N/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-2-4-6-5-3-1/h4-6H,1-3H3;1-5H
InChI Key
PFVKFOIOKNIZKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-(Trimethylsilyl)imidazole-Pyridine mixture is useful for derivatizing wet sugar samples, hindered hydroxyl groups in steroids and, in conjunction with fluorinated acylation reagents, amino acids. For moderately hindered or slowly reacting compounds, pyridine is an especially useful solvent for TMSI because of its ability to act as an HCl acceptor in silylation reactions involving organochlorosilanes.
アプリケーション
Learn more in the Product Information
その他情報
Silylating mixture for the mild silylation of alcohols. It is often called Tri-Sil Z
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
92718-BULK:
92718-VAR:
92718-1ML:
92718-10X1ML:4548173355337
92718-25ML:
92718-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G. Van Ling
Journal of Chromatography A, 44, 175-175 (1969)
M A Andrews
Carbohydrate research, 194, 1-19 (1989-12-01)
Two new procedures for the gas-chromatographic analysis of monosaccharides are reported. One involves derivatization of the sugars by reaction with O-benzylhydroxylamine followed by trifluoroacetylation with N-methylbis(trifluoroacetamide) and chromatography on a DB-1701 capillary column. This technique probably provides the best resolution
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs