Merck
85433
Supelco
Silylating mixture III
for GC derivatization, LiChropur
別名:
N,O-ビス(トリメチルシリル)トリフルオロアセトアミド/TMSIM/TMCS 3/3/2 (v/v/v)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.22
グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
品質水準
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.944 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)n1ccnc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2.C[Si](C)(C)n3ccnc3.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI Key
QYDKGXJRRBFPPM-BZSKPOBNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silylating mixture III is one of the most potent general silylating agents used for gas chromatography derivatization, comprising of N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide (BSTFA), 1-(trimethylsilyl)imidazole (TMSIM) and trimethylchlorosilane (TMCS) in the ratio 3:3:2.
その他情報
Powerful and general silylating mixture
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
37.4 °F
引火点(℃)
3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
85433-VAR:
85433-BULK:
85433-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
BSA+TMCS for GC derivatization, LiChropur™, 93.0-97.0% (GC)
Supelco
15256
BSA+TMCS
C.E. Kientz et al.
Journal of Chromatography A, 355, 229-229 (1986)
J.M. Halket et al.
Journal of Chromatography A, 192, 434-434 (1980)
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs