グレード
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
93.0-97.0% (GC)
品質
LiChropur™
組成
trimethylchlorosilane (minor component), 3.0-5.0% GC
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- BSA+TMCS has good solvent properties and can function as a silylation reagent without additional solvents.
- Alternatively, the mixture is very soluble in most commonly used silylation solvents.
- This combination is extremely sensitive to moisture and should be handled under dry conditions.
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15256-VAR:
15256-50ML:
15256-10ML:
15256-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs