Merck
15269
Supelco
N,O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
別名:
BSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
203.43
Beilstein:
1306669
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.417
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
密度
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
InChI Key
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミドは優れたシリル化試薬です。いくつかの立体的に込み合った第一級または第二級ニトロ化合物、N,O-ビス(トリメチルシリル)アセトアミド、およびBSTFAで通常のシリル化条件におけるものより良好な結果が得られます。
アプリケーション
2-アミノ-2-デオキシヘキソース、エクジソン、グリコサミノグリカン中のヘキソサミン、18-ヒドロキシコルチコステロイド、15-オキソ―プロスタグランジンF2α,、、プロスタグランジンA、BおよびEならびにF、F、プロスタグランジンおよびその代謝産物、プロスタグランジンE代謝物、糖リン酸、ステロイド、およびテストステロンの誘導体化に適しています。
その他情報
o-トリメチルシリル-アルドノ-1,4-ラクトン、トリメチルシリル、およびトリメチルシリルエーテルのための試薬です。
強力なシリル化剤です。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
15269-1ML:
15269-BULK:
15269-10X1ML:
15269-VAR:
15269-25ML:
15269-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
K. Blau et al.
Handbook of Derivatives for Chromatography (1993)
Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations. Heteroatom Analogues of Aldehydes and Ketones.
Aggarwal VK
Science of Synthesis Knowledge Updates, 27, 593-594 (2014)
Analysis of the prostaglandins E by glass capillary gas chromatography with electron capture detection.
M Korteweg et al.
Prostaglandins, 13(6), 1221-1223 (1977-06-01)
Mohammad Saraji et al.
Journal of chromatography. A, 1098(1-2), 30-36 (2005-11-30)
Trace analysis of phenolic compounds in water was performed by coupling single-drop microextraction (SDME) with in-syringe derivatization of the analytes and GC-MS analysis. The analytes were extracted from a 3ml sample solution using 2.5microl of hexyl acetate. After extraction, derivatization