Merck
Y0000284
プロピオン酸フルチカゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(6α,11β,16α,17α)-6,9-ジフルオロ-11-ヒドロキシ-16-メチル-3-オキソ-17-(1-オキソプロポキシ)アンドロスタ-1,4-ジエン-17-カルボチオ酸 S-(フルオロメチル)エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H31F3O5S
CAS番号:
分子量:
500.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluticasone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChI Key
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluticasone propionate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
プロピオン酸フルチカゾンは、第二世代の糖質コルチコイドです。喘息用の抗炎症剤として使用されます。糖質コルチコイド受容体を介して濃度依存的に、好酸球のアポトーシスを促進します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Endocrine system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000284-1EA:
Y0000284-100MG:
Y0000284:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
William J Anderson et al.
Chest, 142(6), 1553-1561 (2013-02-01)
International guidelines advocate a standard approach to asthma management for all, despite its heterogeneity. "Personalized" treatment of inflammatory asthma phenotypes confers superior benefits. We wished to evaluate dose response to inhaled corticosteroids (ICSs) in patients with asthma with an elevated
David Price et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 131(3), 763-771 (2013-02-06)
Many asthmatic patients are unable to quit cigarettes; therefore information is needed on treatment options for smokers. This study evaluates 10 mg/d montelukast and 250 μg of fluticasone propionate twice daily, each compared with placebo, in patients with self-reported active smoking
Kate McKeage
Drugs, 73(2), 195-206 (2013-02-12)
The corticosteroid fluticasone propionate (fluticasone) and the long-acting β₂-adrenoceptor agonist formoterol fumarate (formoterol) have been combined in a single, pressurized, metered-dose, aerosol inhaler for the maintenance treatment of patients aged ≥12 years with persistent asthma. This article reviews the clinical
Melanie Manetsch et al.
PloS one, 8(3), e59635-e59635 (2013-03-28)
Mitogen-activated protein kinase phosphatase 1 (MKP-1) represses MAPK-driven signalling and plays an important anti-inflammatory role in asthma and airway remodelling. Although MKP-1 is corticosteroid-responsive and increased by cAMP-mediated signalling, the upregulation of this critical anti-inflammatory protein by long-acting β2-agonists and
Evan S Dellon et al.
The American journal of gastroenterology, 108(5), 679-692 (2013-04-10)
Esophageal eosinophilia and eosinophilic esophagitis (EoE) are increasingly recognized and prevalent conditions, which now represent common clinical problems encountered by gastroenterologists, pathologists, and allergists. The study of EoE has become a dynamic field with an evolving understanding of the pathogenesis