安全性情報
1285895
USP
Fluticasone Propionate System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluticasone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
Fluticasone Propionate and Fluticasone Propionate Related Compounds B, C and D
アプリケーション
Fluticasone Propionate System Suitability Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Endocrine system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1285895-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)