PHR1846
Fluticasone Related Compound J
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
6α, 9α-Difluoro-11β,17α-dihydroxy-16α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid, 6ALPHA, 9ALPHA-DIFLUORO-11BETA,17ALPHA-DIHYDROXY-16ALPHA-METHYL-3-OXOANDROSTA-1,4-DIENE-17BETA-CARBOXYLIC ACID
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1285818
APIファミリー
fluticasone
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 30 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H26F2O5/c1-10-6-12-13-8-15(22)14-7-11(24)4-5-18(14,2)20(13,23)16(25)9-19(12,3)21(10,28)17(26)27/h4-5,7,10,12-13,15-16,25,28H,6,8-9H2,1-3H3,(H,26,27)/t10-,12+,13+,15+,16+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI Key
QSVBUQTYFQFEHC-IDIDPBNYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1846-30MG-PW:
PHR1846-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)