Merck
BP587
プロピオン酸フルチカゾン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(6α,11β,16α,17α)-6,9-ジフルオロ-11-ヒドロキシ-16-メチル-3-オキソ-17-(1-オキソプロポキシ)アンドロスタ-1,4-ジエン-17-カルボチオ酸 S-(フルオロメチル)エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H31F3O5S
CAS番号:
分子量:
500.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluticasone
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChI Key
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Fluticasone propionate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Fluticasone and Salmeterol Inhalation Powder
  • Fluticasone and Salmeterol Inhalation Powder, pre-metered
  • Fluticasone Nasal Spray
  • Fluticasone and Salmeterol Pressurised Inhalation, Suspension
  • Fluticasone Pressurised Inhalation
  • Fluticasone Nasal Drops
  • Fluticasone Cream
  • Fluticasone Inhalation Powder
  • Fluticasone Ointment
  • Fluticasone Inhalation Powder, pre-metered
  • 生物化学的/生理学的作用
    プロピオン酸フルチカゾンは、第二世代の糖質コルチコイドです。喘息用の抗炎症剤として使用されます。糖質コルチコイド受容体を介して濃度依存的に、好酸球のアポトーシスを促進します。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Health hazard
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Repr. 2 - STOT RE 2
    ターゲットの組織
    Endocrine system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP587:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)