Merck
F9428
Sigma-Aldrich
プロピオン酸フルチカゾン
≥98% (HPLC), powder
別名:
(6α,11β,16α,17α)-6,9-ジフルオロ-11-ヒドロキシ-16-メチル-3-オキソ-17-(1-オキソプロポキシ)アンドロスタ-1,4-ジエン-17-カルボチオ酸 S-(フルオロメチル)エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H31F3O5S
CAS番号:
分子量:
500.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
SMILES記法
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChI Key
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルチカゾンは、肥満細胞、好酸球、リンパ球、好中球、マクロファージをブロックします。
生物化学的/生理学的作用
プロピオン酸フルチカゾンは、第二世代の糖質コルチコイドです。喘息用の抗炎症剤として使用されます。糖質コルチコイド受容体を介して濃度依存的に、好酸球のアポトーシスを促進します。
特徴および利点
本化合物は、 グラクソスミスクラインによって開発されました。医薬品として開発された化合物および承認された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧する場合は、こちらをクリックしてください。
本化合物は、遺伝子調節研究用製品に記載されています。他の遺伝子調節製品を探す場合は、ここをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Endocrine system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F9428-BULK:
F9428-5MG:
F9428-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Small Animal Clinical Pharmacology (2008)
William J Anderson et al.
Chest, 142(6), 1553-1561 (2013-02-01)
International guidelines advocate a standard approach to asthma management for all, despite its heterogeneity. "Personalized" treatment of inflammatory asthma phenotypes confers superior benefits. We wished to evaluate dose response to inhaled corticosteroids (ICSs) in patients with asthma with an elevated
David Price et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 131(3), 763-771 (2013-02-06)
Many asthmatic patients are unable to quit cigarettes; therefore information is needed on treatment options for smokers. This study evaluates 10 mg/d montelukast and 250 μg of fluticasone propionate twice daily, each compared with placebo, in patients with self-reported active smoking
Kate McKeage
Drugs, 73(2), 195-206 (2013-02-12)
The corticosteroid fluticasone propionate (fluticasone) and the long-acting β₂-adrenoceptor agonist formoterol fumarate (formoterol) have been combined in a single, pressurized, metered-dose, aerosol inhaler for the maintenance treatment of patients aged ≥12 years with persistent asthma. This article reviews the clinical
Melanie Manetsch et al.
PloS one, 8(3), e59635-e59635 (2013-03-28)
Mitogen-activated protein kinase phosphatase 1 (MKP-1) represses MAPK-driven signalling and plays an important anti-inflammatory role in asthma and airway remodelling. Although MKP-1 is corticosteroid-responsive and increased by cAMP-mediated signalling, the upregulation of this critical anti-inflammatory protein by long-acting β2-agonists and