製品名
4-(2-[6-(Dioctylamino)-2-naphthalenyl]ethenyl)-1-(3-sulfopropyl)pyridinium inner salt, ≥95% (HPLC), solid
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
分子量
592.88
色
orange to red
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
&ε; (減衰係数)
≥37 at 495-501 nm in methanol
蛍光検出
λex 710-716 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)c1ccc2cc(\C=C\c3cc[n+](CCCS([O-])(=O)=O)cc3)ccc2c1
InChI
1S/C36H52N2O3S/c1-3-5-7-9-11-13-25-38(26-14-12-10-8-6-4-2)36-21-20-34-30-33(18-19-35(34)31-36)17-16-32-22-27-37(28-23-32)24-15-29-42(39,40)41/h16-23,27-28,30-31H,3-15,24-26,29H2,1-2H3
InChI Key
IXFSUSNUALIXLU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
関連事項
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D1065-5MG:
D1065-VAR:
D1065-BULK:
D1065-5MG-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)