Merck
390062
Sigma-Aldrich
チアゾールオレンジ
Dye content ~90 %
別名:
1-メチル-4-[(3-メチル-2(3H)-ベンゾチアゾリリデン)メチル]キノリニウム p-トシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H24N2O3S2
CAS番号:
分子量:
476.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, ~90%
テクニック
titration: suitable
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
512 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CN2C(\Sc3ccccc23)=C\c4cc[n+](C)c5ccccc45
InChI
1S/C19H17N2S.C7H8O3S/c1-20-12-11-14(15-7-3-4-8-16(15)20)13-19-21(2)17-9-5-6-10-18(17)22-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-13H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
InChI Key
ACOJCCLIDPZYJC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チアゾールオレンジはペプチド核酸に結合し、均質な溶液中の標的核酸を検出することができます。予測される物理特性と、網状赤血球の良好に染色する生物学的染色特性の両方を持つ色素であることから、網状赤血球分析用の色素として考えられています。核酸、特にRNAに結合すると、蛍光が非常に増大し、また高い量子収率を示します。沈殿することはなく、また生細胞の細胞膜を透過することができます。
アプリケーション
チアゾールオレンジは網状赤血球の染色及び定量に使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
390062-250MG:
390062-1G:
390062-BULK:
390062-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phong Lan Thao Tran et al.
Biochimie, 93(8), 1288-1296 (2011-06-07)
The potential formation of G-quadruplexes in many regions of the genome makes them an attractive target for drug design. A large number of small molecules synthesized in recent years display an ability to selectively target and stabilize G-quadruplexes. To screen for
Adam D Cawte et al.
Nature communications, 11(1), 1283-1283 (2020-03-11)
RNA molecules play vital roles in many cellular processes. Visualising their dynamics in live cells at single-molecule resolution is essential to elucidate their role in RNA metabolism. RNA aptamers, such as Spinach and Mango, have recently emerged as a powerful
Danitza Nébor et al.
Scientific reports, 8(1), 12793-12793 (2018-08-26)
Anemic Nan mice carry a mutation (E339D) in the second zinc finger of erythroid transcription factor KLF1. Nan-KLF1 fails to bind a subset of normal KLF1 targets and ectopically binds a large set of genes not normally engaged by KLF1
Eeman Khorramian et al.
Shock (Augusta, Ga.), 48(4), 490-497 (2017-04-30)
Intensive care unit (ICU) anemia is an extreme version of anemia of inflammation that occurs commonly in critically ill patients and is associated with increased morbidity and mortality. Currently available therapies for ICU anemia have shown inconsistent efficacies in clinical
Costimulation blockade, busulfan, and bone marrow promote titratable macrochimerism, induce transplantation tolerance, and correct genetic hemoglobinopathies with minimal myelosuppression.
Adams AB
Journal of Immunology, 167(2), 1103-1111 (2001)