Merck
P9172
Sigma-Aldrich
ピロニンY
for NA electrophoresis
別名:
ピロニンY, ピロニンG, ピロニンJ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19ClN2O
CAS番号:
分子量:
302.80
カラーインデックス番号:
45005
Beilstein:
3795789
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.52
グレード
for molecular biology
形状
powder
組成
Dye content, ≥45%
テクニック
nucleic acid detection: suitable
mp
250-260 °C (lit.)
溶解性
water: 10 mg/mL, dark red
適合性
suitable for nucleic acid staining
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3Oc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピロニンYは、次の用途で使用されています。
  • 静止造血幹細胞および周期造血幹細胞の精製、ならびに骨髄細胞(HSC)の染色。
  • 乳腺サイドポピュレーション細胞(MG-SP)の染色に用いるポリ塩化ビフェニル(PCBS)溶液の成分として。
  • CD34+細胞の染色に。
生物化学的/生理学的作用
ピロニンYは、RNAにインターカレートするカチオン性色素で、電気泳動において赤色のバンドとして視認されます。また、生細胞のミトコンドリア内に蓄積することが示されています。ピロニンYは、メチルグリーンまたはNancy-520と共役させた形で、パラフィン組織切片中の核酸の蛍光分染に使用できます。
調製ノート
本製品は、水に1 mg/mlで溶けて透明な暗赤色の溶液になります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9172-BULK:
P9172-VAR:
P9172-1G:
P9172-5G:
試験成績書(COA)