安全性情報
1609603
USP
サルメテロール キシナホ酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(±) 4-ヒドロキシ-a1-[[[6-(4-フェニルブトキシ)ヘキシル]アミノ]m-エチル]-1,3-ベンゼンジメタノール キシナホ酸塩, GR 33343X キシナホ酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H37NO4 · C11H8O3
CAS番号:
分子量:
603.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
salmeterol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O.OCc3cc(ccc3O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc4ccccc4
InChI
1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
InChI Key
XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Salmeterol xinafoate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Aerosol®
  • Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Powder
  • Salmeterol Inhalation Powder
  • Salmeterol Xinafoate
生物化学的/生理学的作用
β2-アドレナリンレセプタ-アゴニスト。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
法的情報
Aerosol is a registered trademark of Cytec Technology Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1609603-150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Jouyban-Gharamaleki et al.
International journal of pharmaceutics, 216(1-2), 33-41 (2001-03-29)
The mole fraction solubility of salmeterol xinafoate was determined in various concentrations of dioxane in aqueous binary mixture. Maximum solubility was observed in 90% v/v dioxane and solubility parameter of the solute was estimated from solubility peak equal to 24.99
R N Brogden et al.
Drugs, 42(5), 895-912 (1991-11-01)
Salmeterol xinafoate, like salbutamol (albuterol), is a saligenin derivative, and a selective beta 2-adrenoceptor agonist. It produces bronchodilation for at least 12 hours following inhalation of a single 50 micrograms dose. Salmeterol is intended for regular twice-daily treatment of reversible
R N Brogden et al.
Allergologia et immunopathologia, 20(2), 72-84 (1992-03-01)
Salmeterol xinafoate, like salbutamol (albuterol), is a saligenin derivative, and a selective beta 2-adrenoceptor agonist. It produces bronchodilation for at least 12 hours following inhalation of a single 50 micrograms dose. Salmeterol is intended for regular twice-daily treatment of reversible