安全性情報
1609625
USP
Salmeterol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-{1-Hydroxy-2-[6-(4-phenylbutan-2-yloxy)hexylamino]ethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H37NO4
CAS番号:
分子量:
415.57
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
salmeterol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C25H37NO4/c1-20(11-12-21-9-5-4-6-10-21)30-16-8-3-2-7-15-26-18-25(29)22-13-14-24(28)23(17-22)19-27/h4-6,9-10,13-14,17,20,25-29H,2-3,7-8,11-12,15-16,18-19H2,1H3
InChI Key
QHJWMYXXRZALKR-UHFFFAOYSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1609625-3X1.5MG:
1609625-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)