APIファミリー
salmeterol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C36H43NO6/c38-33-18-17-27(22-29(33)23-28-24-32(36(41)42)35(40)31-16-7-6-15-30(28)31)34(39)25-37-19-9-1-2-10-20-43-21-11-8-14-26-12-4-3-5-13-26/h3-7,12-13,15-18,22,24,34,37-40H,1-2,8-11,14,19-21,23,25H2,(H,41,42)
InChI Key
RQBBDIIWJKBGAP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Salmeterol Related Compound H USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard, and sensitivity solutions for impurity analysis by liquid chromatography coupled to a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
Also used to prepare standard, and sensitivity solutions for impurity analysis by liquid chromatography coupled to a UV detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Fluticasone Propionate and Salmeterol Inhalation Powder
- Salmeterol Inhalation Powder
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3