Merck
Y0000422
サルメテロール キシナホ酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±) 4-ヒドロキシ-a1-[[[6-(4-フェニルブトキシ)ヘキシル]アミノ]m-エチル]-1,3-ベンゼンジメタノール キシナホ酸塩, GR 33343X キシナホ酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H37NO4 · C11H8O3
CAS番号:
分子量:
603.75
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
salmeterol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1O.OCc3cc(ccc3O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc4ccccc4
InChI
1S/C25H37NO4.C11H8O3/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21;12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2;1-6,12H,(H,13,14)
InChI Key
XTZNCVSCVHTPAI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Salmeterol xinafoate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
β2-アドレナリンレセプタ-アゴニスト。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A Jouyban-Gharamaleki et al.
International journal of pharmaceutics, 216(1-2), 33-41 (2001-03-29)
The mole fraction solubility of salmeterol xinafoate was determined in various concentrations of dioxane in aqueous binary mixture. Maximum solubility was observed in 90% v/v dioxane and solubility parameter of the solute was estimated from solubility peak equal to 24.99
R N Brogden et al.
Drugs, 42(5), 895-912 (1991-11-01)
Salmeterol xinafoate, like salbutamol (albuterol), is a saligenin derivative, and a selective beta 2-adrenoceptor agonist. It produces bronchodilation for at least 12 hours following inhalation of a single 50 micrograms dose. Salmeterol is intended for regular twice-daily treatment of reversible
R N Brogden et al.
Allergologia et immunopathologia, 20(2), 72-84 (1992-03-01)
Salmeterol xinafoate, like salbutamol (albuterol), is a saligenin derivative, and a selective beta 2-adrenoceptor agonist. It produces bronchodilation for at least 12 hours following inhalation of a single 50 micrograms dose. Salmeterol is intended for regular twice-daily treatment of reversible