Merck
T1450000
チモロール マレイン酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
S-(−)-1-(t-ブチルアミノ)-3-[(4-モルホリノ-1,2,5-チアジアゾール-3-イル)オキシ]-2-プロパノール マレイン酸塩, マレイン酸水素チモロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24N4O3S · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
432.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
timolol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
InChI Key
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Timolol maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T1450000:
T1450000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Leon C Ho et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(6), 3747-3757 (2014-04-26)
Although glaucoma treatments alter aqueous humor (AH) dynamics to lower intraocular pressure, the regulatory mechanisms of AH circulation and their contributions to the pathogenesis of ocular hypertension and glaucoma remain unclear. We hypothesized that gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging (Gd-MRI) can
Göktuğ Seymenoğlu et al.
Journal of glaucoma, 24(2), 111-116 (2013-06-29)
To compare the efficacy of fixed combinations of dorzolamide-timolol (FCDT) and brimonidine-timolol (FCBT) in patients with intraocular pressure (IOP) elevations after intravitreal triamcinolone acetonide (IVTA) injections. This was a prospective, randomized, open-label study. Patients who received IVTA injections due to
Masamichi Fukuda et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 31(1), 57-60 (2014-10-11)
We investigated the transcorneal penetration of commercial ophthalmic formulations containing timolol maleate in rabbit eyes. One drop (30 μL) of each ophthalmic solution (Xalacom(®), DuoTrav(®), Cosopt(®), and Timoptol(®)) was administered to the conjunctival sac of the rabbits' eyes and the
Iman S Ahmed et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(3), 375-381 (2013-12-07)
The administration of grapefruit juice (GFJ) has been postulated to inhibit the activity of P-glycoprotein (P-gp) transport system and thus can enhance the uptake of substrate drugs. However, for various reasons, the results obtained have been always swaying between confirmation
Lise Román Moltzau et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(3), 681-690 (2014-07-16)
We previously found a negative inotropic (NIR) and positive lusitropic response (LR) to C-type natriuretic peptide (CNP) in the failing heart ventricle. In this study, we investigated and compared the functional responses to the natriuretic peptides (NPs), brain (BNP) and