Merck
T6394
Sigma-Aldrich
チモロール マレイン酸塩
≥98% (TLC), powder
別名:
S-(−)-1-(t-ブチルアミノ)-3-[(4-モルホリノ-1,2,5-チアジアゾール-3-イル)オキシ]-2-プロパノール マレイン酸塩, マレイン酸水素チモロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24N4O3S · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
432.49
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D -5.4°, c = 4.9 in 1 M HCl(lit.)
white to off-white
mp
202-203 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
ethanol: soluble
&ε; (減衰係数)
8,700 at 294 nm at 1 M
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES記法
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
InChI Key
WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
マレイン酸チモロールは、マウスにおける心血管機能の評価のためのアドレナリンβ-遮断薬として使用されてきました5。 また、ラット心筋細胞における86Rb+の取り込みを評価するためにも使用されてきました6
生物化学的/生理学的作用
マレイン酸チモロールは、非選択的β-受容体拮抗薬、血管拡張剤、および緑内障治療剤として機能するクラスII抗不整脈薬です。複数の研究により、マレイン酸チモロールは小児血管腫(IH)の治療に使用できることが報告されています7
特徴および利点
この化合物は、Merck& Co., Inc.(ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
調製ノート
マレイン酸チモロールは、エタノールと水に溶けます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T6394-VAR:
T6394-BULK:
T6394-250MG:
T6394-100MG:
T6394-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ajith Chakkittakandiyil et al.
Pediatric dermatology, 29(1), 28-31 (2011-12-14)
Therapeutic options for superficial infantile hemangiomas (IH) are limited. Recently, timolol maleate gel, a topical nonselective beta-blocker, has been reported as a potentially effective treatment for superficial IH. This study is an extension of a previously published pilot study designed
Ahmad Shojaei et al.
American journal of ophthalmology, 154(5), 790-798 (2012-09-01)
To compare the effects of timolol on refractive outcomes in eyes with myopic regression after laser in situ keratomileusis (LASIK) with a control-matched group. Prospective, randomized, parallel-controlled, double-masked clinical trial. A computer-generated randomization list based on random block permutation (length
G C Chiou et al.
Journal of ocular pharmacology, 8(3), 183-190 (1992-01-01)
An ocular hypertensive rabbit eye model was used to study the effect of L- and D-timolol on retinal and choroidal blood flow. Ocular hypertension was induced artificially by raising the intraocular pressure to 40 mmHg which reduced the ocular blood
Jin-Wei Cheng et al.
PloS one, 7(9), e45079-e45079 (2012-10-03)
The first goal of medical therapy in glaucoma is to reduce intraocular pressure (IOP), and the fixed-combination medications are needed to achieve sufficiently low target IOP. The aim of this systematic review and meta-analysis is to evaluate IOP-lowering effect of
A Tomidokoro et al.
Current eye research, 18(5), 381-390 (1999-06-18)
To evaluate the effects of topical carteolol or timolol on tissue circulation in the iris and posterior choroid. After a topical instillation of 20 microl of 2% carteolol, 0.5% timolol, or physiological saline (for control) into one eye, and physiological