PHR2158
ReichsteinのサブスタンスS
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
11-デオキシ-17-ヒドロキシコルチコステロン, 11-デオキシコルチゾール, 17α,21-ジヒドロキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン, 17α-ヒドロキシコルテキソン, 17,21-ジヒドロキシ-4-プレグネン-3,20-ジオン, 17,21-ジヒドロキシプロゲステロン, 4-プレグネン-17α,21-ジオール-3,20-ジオン, ReichsteinのコンパウンドS, コルテキソロン
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
hydrocortisone
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
mp
208 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI Key
WHBHBVVOGNECLV-OBQKJFGGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2158-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)