Merck
PHR1669
Supelco
リドカイン関連化合物A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2,6-ジメチルアニリン, リドカイン不純物A; 2,6 DMA, 2,6-キシリジン, 2-アミノ-1,3-ジメチルベンゼン, 2-アミノ-m-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
Beilstein:
636332
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001575
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
lidocaine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて試験成績書に記載されています。
この標準物質は、薬局方モノグラフの方法を用いて医薬品の製造管理および品質管理の基準(GMP)に従ってバリデートされた機器を用いて認定された認証標準物質(CRM)です。トレーサビリティアッセイの結果、認定された純度、均一性試験、不確定度に関する記述、および安定性評価に関する情報を含む包括的な証明書が添付されています。
リドカイン関連化合物Aは芳香族一級アミンであり、麻酔薬リドカインの主要な代謝産物です。リドカイン、ブピバカイン、メピバカイン、エチドカイン、ロピバカイン、ピロカイン、キシラジンなどのさまざまな麻酔薬の製造の出発物質として使用されます。
アプリケーション
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
この医薬品二次標準物質、以下の用途でも使用できます:
  • 局所製剤中のデクスパンテノール、塩酸リドカイン、マレイン酸メピラミン、およびそれらの関連物質を測定するための不純物選択的逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)法の開発
  • 配合経口ゲル剤中の硝酸ミコナゾールと塩酸リドカインを同時に分析するために開発された選択的高速液体クロマトグラフィー-ダイオードアレイ検出(HPLC-DAD)法の安定性を示す特性に関するテスト
  • 高速液体クロマトグラフィー-ダイオードアレイ検出(HPLC-DAD)法の評価―配合剤中のニトロフラゾンと塩酸リドカインを測定するために開発された安定性を示す特性について
  • イソクラティックおよび逆相超高性能液体クロマトグラフィー(UPLC)法による2,6-ジメチルアニリン、その異性体不純物、およびその他の関連不純物の分離
  • リドカイン不純物Aの存在下での塩酸リドカインと塩化セチルピリジニウムの二成分混合物の分光測光法による分析
  • 医薬品剤形の分析方法によるリドカイン塩酸塩関連物質の測定
アナリシスノート
これらの二次標準物質は、USP、EP、BP一次標準物質が存在する場合、それらに対するトレーサビリティーが保証されています。
脚注
この物質の分析証明書の例を参照する場合は、下の欄にLRAC3048と入力してください。これはあくまで証明書の例であり、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらでご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1669-100MG-PW:
PHR1669-100MG:4548174019993
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Novel Green Potentiometric Method for the Determination of Lidocaine Hydrochloride and its Metabolite 2, 6-Dimethylaniline; Application to Pharmaceutical Dosage Form and Milk
Saad AS, et al.
Electroanalysis, 30(8), 1689-1695 (2018)
Development and Validation of RP-UPLC Method for 2, 6-Dimethylaniline, Its Isomers, and Related Compounds Using Design of Experiments
Marisetti VM and Katari NK
Chromatographia, 84(4), 359-369 (2021)
プロトコル
GC Analysis of Anilines on Equity®-5