PHR1674
Lidocaine Related Compound I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride, 2-(Diethylamino)-N-(2,4-dimethylphenyl)acetamide Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O · HCl
分子量:
270.80
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
lidocaine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
詳細
品質管理目的の認定を受けた製品番号医薬品の2次標準は、薬局方の1次標準に対する便利で対費用効果の高い代替品を医薬品研究室と製薬企業に提供します。
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6010 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)