1366080
USP
N-(2,6-ジメチルフェニル)クロロアセトアミド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-クロロアセチルアミノ-2,6-ジメチルベンゼン, 2-クロロ-2′,6′-アセトキシリジド, 2-クロロ-2',6'-ジメチルアセトアニリド, 2-クロロ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド, N-(2,6-キシリル)クロロアセトアミド, N-(2,6-ジメチルフェニル)-2-クロロアセトアミド, N-クロロアセチル-2,6-ジメチルアニリン, クロロアセトアミド-2,6-キシリジン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lidocaine
メーカー/製品名
USP
mp
150-151 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Also used to prepare standard solutions for impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Lidocaine
- Lidocaine Hydrochloride Topical Solution
- Lidocaine Hydrochloride Oral Topical Solution
- Lidocaine Hydrochloride
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1366080-50MG:
試験成績書(COA)