Merck
L0595000
リドカイン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-ジエチルアミノ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド, キシロカイン, リグノカイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O
CAS番号:
分子量:
234.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lidocaine
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI Key
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Lidocaine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Na+チャネルブロッカ-であり、クラスIB抗不整脈薬です。
Na+チャネルブロッカ-です。クラスIB抗不整脈薬であり、非経口投与後すみやかに吸収されます。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L0595000:
L0595000-50MG:
L0595000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniela Casoni et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 42(3), 250-259 (2014-07-22)
To determine the potency ratio between S-ketamine and racemic ketamine as inductive agents for achieving tracheal intubation in dogs. Prospective, randomized, 'blinded', clinical trial conducted in two consecutive phases. 112 client-owned dogs (ASA I or II). All animals were premedicated
Bartholomeus C M Benno Haarman et al.
Brain, behavior, and immunity, 40, 219-225 (2014-04-08)
The "monocyte-T-cell theory of mood disorders" regards neuroinflammation, i.e. marked activation of microglia, as a driving force in bipolar disorder. Microglia activation can be visualized in vivo using [(11)C]-(R)-PK11195 PET. Indirect evidence suggests the hippocampus as a potential focus of
Song-Young Park et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 307(3), H346-H352 (2014-06-08)
Unlike cardiac and skeletal muscle, little is known about vascular smooth muscle mitochondrial respiration. Therefore, the present study examined mitochondrial respiratory rates in smooth muscle of healthy human feed arteries and compared with that of healthy cardiac and skeletal muscles.
J P Rickard et al.
Reproduction (Cambridge, England), 148(5), 469-478 (2014-08-15)
Seminal plasma purportedly plays a critical role in reproduction, but epididymal spermatozoa are capable of fertilisation following deposition in the uterus, calling into question the biological requirement of this substance. Through a combination of direct observation of spermatozoa in utero
Barbara Steblaj et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 41(6), 583-591 (2014-08-08)
To compare pulmonary function and gas exchange in ponies during maintenance of anaesthesia with isoflurane or by a total intravenous anaesthesia (TIVA) technique. Experimental, cross-over study. Six healthy ponies weighing mean 286 (range 233-388) ± SD 61 kg, age 13