Merck
L1026
Sigma-Aldrich
リドカイン
analytical standard
別名:
2-ジエチルアミノ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド, キシロカイン, リグノカイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O
CAS番号:
分子量:
234.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
グレード
analytical standard
フォーム
solid
包装
vial of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% Total Organic Impurities (Lidocaine related compound H ≤0.10%
2,6-Dimethylaniline ≤0.01%
Any unspecified impurity ≤0.10%
Total impurities ≤0.5%)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI Key
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リドカインはアミド麻酔薬であり、心室性不整脈の治療に使用されます。心臓の自動性と心筋伝導を低下させます。リドカインは、神経インパルスの発生と伝導を阻害します。抗けいれん作用を示します。
アプリケーション
リドカインは、リンパの流れの阻害効果と、毒物注入からの保護効果を調べるために使用されています。また、鎮咳剤としての有効性を評価するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Na+チャネルブロッカ-であり、クラスIB抗不整脈薬です。
Na+チャネルブロッカ-です。クラスIB抗不整脈薬であり、非経口投与後すみやかに吸収されます。
包装
褐色スクリュ-キャップバイアル入り。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L1026-1VL:
L1026-5X1VL:
L1026-VAR:
L1026-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Seizures in Critical Care: A Guide to Diagnosis and Therapeutics (2008)
Key Issues in Plastic and Cosmetic Surgery (1999)
Use of within-group designs to test anti-tussive drugs in conscious guinea-pigs
Venkatasamy R, et al.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 61(2), 157-162 (2010)
Pharmacological approaches that slow lymphatic flow as a snakebite first aid
van Helden DF, et al.
PLoS Neglected Tropical Diseases, 8(2), e2722-e2722 (2014)
Anesthesiology Keywords Review (2008)