Merck
194921
Sigma-Aldrich
N-(2,6-ジメチルフェニル)クロロアセトアミド
99%
別名:
1-クロロアセチルアミノ-2,6-ジメチルベンゼン, 2-クロロ-2′,6′-アセトキシリジド, 2-クロロ-2',6'-ジメチルアセトアニリド, 2-クロロ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド, N-(2,6-キシリル)クロロアセトアミド, N-(2,6-ジメチルフェニル)-2-クロロアセトアミド, N-クロロアセチル-2,6-ジメチルアニリン, クロロアセトアミド-2,6-キシリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CONHC6H3(CH3)2
CAS番号:
分子量:
197.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
150-151 °C (lit.)
官能基
amide
chloro
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
FPQQSNUTBWFFLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-(2,6-ジメチルフェニル)クロロアセトアミド(2-クロロ-2′,6′-アセトキシリジド)は、非ステロイド系抗炎症薬です
アプリケーション
N-(2,6-ジメチルフェニル)クロロアセトアミド(2-クロロ-2′,6′-アセトキシリジド)を用いて、気液クロマトグラフィーによる血漿中のトカイニドのエナンチオマーと電子捕獲検出の同時定量を行いました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
194921-10G:
194921-VAR:
194921-BULK:
194921-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A J Sedman et al.
Journal of chromatography, 306, 155-164 (1984-03-09)
Tocainide is a new experimental antiarrhythmic agent used clinically as the racemic mixture of two enantiomers. Since the optical isomers may differ in their efficacy and toxicity, we have initiated studies on the stereoselective disposition of tocainide. For this purpose
Application of molecular topology to the search of novel NSAIDs: experimental validation of activity.
Galvez-Llompart M, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 7(6), 438-445 (2010)