Merck
Y0001575
2,6-ジメチルアニリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,6-キシリジン, 2-アミノ-1,3-ジメチルベンゼン, 2-アミノ-m-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
Beilstein:
636332
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
bupivacaine
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.560 (lit.)
bp
214 °C/739 mmHg (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
密度
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Bupivacaine impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001575:
Y0001575-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
2,6-Dimethylaniline (2,6-xylidine).
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 57, 323-335 (1993-01-01)
Mai Shimizu et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(7), 1103-1109 (2014-04-23)
Esterases catalyze the hydrolysis of therapeutic drugs containing esters or amides in their structures. Human carboxylesterase (CES) and arylacetamide deacetylase (AADAC) are the major enzymes that catalyze the hydrolysis of drugs in the liver. Characterization of the enzyme(s) responsible for