certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 479
traceable to Ph. Eur. B1160000
traceable to USP 1078507
APIファミリー
bupivacaine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.Cl.CCCCN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
InChI
1S/C18H28N2O.ClH.H2O/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H;1H2
InChI Key
HUCIWBPMHXGLFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1128-1G-PW:
PHR1128-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック